Learn More
1-aminoindane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10704981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10704981 5 g Flacon en verre 5g
10305930 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103850050
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34698-41-4
Formule moléculaire C9H12N
Poids moléculaire (g/mol) 134.20
Numéro MDL MFCD00003799
Clé InChI XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Synonyme 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
CID PubChem 123445
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
SMILES [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Aminoindan
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 1.5°C
Couleur incolore à vert
Densité 1.0380g/mL
Point d’ébullition 96°C to 97°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5600 to 1.564
Quantité 5 g
Beilstein 12, 1191
Gravité spécifique 1.038
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Aminoindan
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.