Learn More
1-Aminoindan, TRC
Code produit 30320553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320553 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320553 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61566050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminoindan
CAS 34698-41-4
Formule moléculaire C9H11N
Quantité 50 mg
Synonyme 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1-Indanamine (6CI,7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (RS)-1-Aminoindan, (±)-1-Aminoindan, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, 1-Aminoindan, 1-Indanylamine, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamine, NSC 62540, TVP 136, dl-Indan-1-amine
Formule InChI InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2
SMILES NC1CCc2ccccc12
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Poids de la formule 133.0891