Learn More
(+/-)-1-Aminoindane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11427917
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11427917 5 g 5g
11417917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11427917 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16585.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34698-41-4
Formule moléculaire C9H12N
Poids moléculaire (g/mol) 134.20
Numéro MDL MFCD00003799
Clé InChI XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Synonyme 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
CID PubChem 123445
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
SMILES [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Aminoindane
Point de fusion 2°C
Densité 1.038
Point d’ébullition 225°C
Point d’éclair 94°C (201°F)
Indice de réfraction 1.562
Quantité 5 g
Beilstein 3196205
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 99%