Learn More
1-Aminophthalazine, TRC
Code produit 30133418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133418 250 mg 250mg
17933205 100 mg 100mg
17981805 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133418 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA627660250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19064-69-8
Formule moléculaire C8 H7 N3
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Nom IUPAC Phthalazine-1-amine
SMILES Nc1nncc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminophthalazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H7N3/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H,(H2,9,11)
Poids de la formule 145.064
Pourcentage de pureté >95%