Learn More
1-Aminopipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10287782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10287782 10 g Flacon en verre 10g
10037582 25 g Flacon en verre 25g
10241183 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10287782 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104410100
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2213-43-6 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2213-43-6
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00006489
Clé InChI LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
CID PubChem 16658
Nom IUPAC Pipéridine-1-amine
SMILES C1CCN(CC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminopiperidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Gris ou blanc à jaune
Densité 0.9280g/mL
Point d’ébullition 145.0°C to 147.0°C
Point d’éclair 36°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4750 to 1.4770
Quantité 10 g
Beilstein 20, 89
Gravité spécifique 0.928
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with toluene and alcohol
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Aminopiperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.