Learn More
1-Aminopiperidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338955 100 g 100g
11318955 5 g 5g
11328955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14078.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2213-43-6 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2213-43-6
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.165
Numéro MDL MFCD00006489
Clé InChI LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
CID PubChem 16658
Nom IUPAC Pipéridine-1-amine
SMILES C1CCN(CC1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Aminopiperidine
Densité 0.928
Point d’ébullition 145°C to 147°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Indice de réfraction 1.475
Quantité 100 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 383565
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 97%