Learn More
1-aminopyrène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15109153 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15109153 5 g Flacon en verre 5g
10408820 250 mg Flacon en verre 250mg
10341134 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15109153 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104530050
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1606-67-3 | C16H11N | 217.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1606-67-3
Formule moléculaire C16H11N
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Numéro MDL MFCD00004140
Clé InChI YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
CID PubChem 15352
Nom IUPAC Pyrène-1-amine
SMILES NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminopyrene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 114°C to 118°C
Couleur Jaune à vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 12,1341
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Aminopyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.