Learn More
1-Aminopyrène, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Aminopyrene |
| CAS | 1606-67-3 |
| Formule moléculaire | C16 H11 N |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-Aminopyren, 1-Aminopyrene, 3-Aminopyrene, NSC 11436, α-Aminopyrene |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H,17H2 |
| SMILES | Nc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nom IUPAC | pyren-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.26 |
| Poids de la formule | 217.0891 |