Learn More
1-aminopyrrole, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17211216 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17211216 5 g 5g
17201216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17211216 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 467560050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-39-9
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Clé InChI YNZAFFFENDLJQG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1H-pyrrol-1-amine
SMILES NN1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminopyrrole
Densité 1.0600 g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.06
Poids de la formule 82.1