Learn More
Acide 1-anthracènecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Anthracenecarboxylic Acid |
| CAS | 607-42-1 |
| Formule moléculaire | C15H10O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-14(12)13/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc2cc3ccccc3cc12 |
| Nom IUPAC | acide anthragène-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.24 |
| Poids de la formule | 222.0681 |