Learn More
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane |
| CAS | 100-76-5 |
| Formule moléculaire | C7H13N |
| Numéro MDL | MFCD00006690 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | N1(CC2)CCC2CC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 111.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |