Learn More
1-(Azidométhyl)-3-méthoxybenzène (~0,5 M dans le MTBE), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Azidomethyl)-3-methoxybenzene |
| CAS | 123767-44-2 |
| Formule moléculaire | C8H9N3O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9N3O/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-10-11-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC1=CC=CC(=C1)CN=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | 1-(azidométhyl)-3-méthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.18 |
| Poids de la formule | 163.0746 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5M |