Learn More
1-(Azidométhyl)pyrène, TRC
Code produit 30343201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343201 500 mg 500mg
30334160 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30343201 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA919945500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Azidomethyl)pyrene
CAS 1006061-57-9
Formule moléculaire C17H11N3
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H11N3/c18-20-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMILES [N-]=[N+]=NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nom IUPAC 1-(azidométhyl)pyrène
Poids moléculaire (g/mol) 257.29