Learn More
1-Aziridineéthanol (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Aziridineethanol |
| CAS | 1072-52-2 |
| Formule moléculaire | C4 H9 N O |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO/c6-4-3-5-1-2-5/h6H,1-4H2 |
| SMILES | OCCN1CC1 |
| Nom IUPAC | 2-(aziridine-1-yl)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 87.12 |
| Poids de la formule | 87.068 |