Learn More
Chlorhydrate de 1-benzhydryl-3-azétidinol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11475530
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11475530 25 g 25g
11455530 1 g 1g
11465530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475530 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25819.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90604-02-7
Formule moléculaire C16H18ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 275.78
Numéro MDL MFCD00209447
Clé InChI LCHTWRWPHBRTNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzhydrylazetidin-3-ol hydrochloride, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine hydrochloride, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol hydrochloride, 1-benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride, 1-benzhydrylazetan-3-ol-hcl, 1-benzhydrylazetidin-3-ol hcl, 1-benzhydryl azetidin-3-ol hcl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol hydrochloride, 1-benzhydrylazetan-3-ol hydrochloride, n-benzhydrylazetidin-3-ol hydrochloride
CID PubChem 2801726
Nom IUPAC 1-benzhydrylazétidin--ol3-ol ; chlorhydrate
SMILES Cl.OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride
Point de fusion 172°C to 174°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 275.78
Pourcentage de pureté 95%