Learn More
1-Benzhydryl-3-azétidinone 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzhydryl-3-azetidinone |
| Densité | 1.182 |
| Point d’ébullition | 350°C to 355°C |
| Point d’éclair | 156°C (313°F) |
| Indice de réfraction | 1.626 |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de la formule | 237.3 |
| Pourcentage de pureté | 95% |