Learn More
1-benzhydrylazétan-3-ol, Thermo Scientific™
Code produit 10602073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10602073 1 g Flacon en verre ambré 1g
10069321 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10602073 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08723DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 18621-17-5
Formule moléculaire C16H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 239.32
Numéro MDL MFCD00205109
Clé InChI MMAJXKGUZYDTHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzhydrylazetan-3-ol, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol, 1-benzhydryl-3-azetidinol, 1-benzhydryl-3-hydroxyazetidine, 1-benzhydryl-azetidin-3-ol, n-benzhydrylazetidin-3-ol, 3-azetidinol, 1-diphenylmethyl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol
CID PubChem 330448
SMILES OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzhydrylazetan-3-ol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 1-(diphenylmethyl)azetidin-3-ol
Poids de la formule 239.32
Pourcentage de pureté 97%