Learn More
1-benzhydrylazétane-3-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzhydrylazetane-3-carbonitrile |
| CAS | 36476-86-5 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C17H16N2 |
| Numéro MDL | MFCD00158910 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-benzhydrylazetane-3-carbonitrile, 1-benzhydryl-3-cyanoazetidine, 1-benzhydryl-azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 3-cyano-1-diphenylmethyl azetidine, 3-azetidinecarbonitrile, 1-diphenylmethyl, 1-1,1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl-3-cyanoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarbonitrile, 1-benzhydryl-3-azetanecarbonitrile |
| Clé InChI | IXMOEAHDRKNAAG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N#CC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 1-benzhydrylazétidine-3-carbonitrile |
| Afficher plus |