Learn More
Acide 1-benzhydrylazétane-3-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzhydrylazetane-3-carboxylic acid |
| CAS | 36476-87-6 |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C17H17NO2 |
| Numéro MDL | MFCD01566539 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-diphenylmethyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydrylazetane-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetidinecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl, 1-benzhydryl-azetidine-3-carboxylic acid, 1-diphenylmethylazetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetanecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarboxylic acid, maybridge3_004072, 1-benzhydrylazetidine-3-carboxylicacid |
| Clé InChI | BRSCYENHLCPOAU-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |