Learn More
1-Benzhydrylazétidin-3-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzhydrylazetidin-3-ol |
| CAS | 18621-17-5 |
| Formule moléculaire | C16 H17 N O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Azelnidipine Impurity 2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17NO/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,18H,11-12H2 |
| SMILES | OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 1-(diphenylmethyl)azetidin-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 239.31 |
| Poids de la formule | 239.131 |