Learn More
1-Benzhydrylazétidin-3-ol, TRC
Code produit 30335761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335761 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335761 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB19550010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzhydrylazetidin-3-ol
CAS 18621-17-5
Formule moléculaire C16 H17 N O
Quantité 10 g
Synonyme Azelnidipine Impurity 2
Formule InChI InChI=1S/C16H17NO/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,18H,11-12H2
SMILES OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 1-(diphenylmethyl)azetidin-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 239.31
Poids de la formule 239.131