Learn More
1-Benzhydrylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392467
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11392467 100 g 100g
11382467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11530.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 841-77-0 | C17H20N2 | 252.361 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 841-77-0
Formule moléculaire C17H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 252.361
Numéro MDL MFCD00038379
Clé InChI NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
CID PubChem 70048
Nom IUPAC 1-benzhydrylpipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzhydrylpiperazine
Point de fusion 91°C to 92°C
Quantité 100 g
Beilstein 222773
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 252.36
Pourcentage de pureté 97%