Learn More
1-Benzhydrylpiperazine, TRC
Code produit 30138144
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138144 5 g 5g
18061240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138144 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1969505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 841-77-0
Formule moléculaire C17 H20 N2
Poids moléculaire (g/mol) 252.35
Synonyme Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-, 1-(Diphenylmethyl)piperazine, 1-Benzhydrylpiperazine, 4-(Diphenylmethyl)piperazine, 4-Benzhydrylpiperazine, Benzhydrylpiperazine, N-(Diphenylmethyl)piperazine, N-Benzhydrylpiperazine, NSC 35536, Norcyclizine
Nom IUPAC 1-benzhydrylpiperazine
SMILES C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
Poids de la formule 252.1626