Learn More
1-benzo[b]thiophène-3-yl-2-bromoéthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzo[b]thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 255.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |