Learn More
Chlorure de 1-benzofurane-2-sulfonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10672455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10672455 5 g Flacon en verre ambré 5g
10666193 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10464312 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10672455 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC06603DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 17070-58-5
Formule moléculaire C8H5ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 216.635
Clé InChI RWCKBBSBRTUUHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-2-sulfonyl chloride, 2-benzofuransulfonylchloride, 2-benzofuransulfonyl chloride, benzo b furan-2-sulfonyl chloride, pubchem7024, benzo d furan-2-ylchlorosulfone
CID PubChem 2795172
Nom IUPAC Chlorure de 1-benzofurane-2-sulfonyle
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzofuran-2-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 216.64
Pourcentage de pureté 97%