Learn More
1-Benzofuran-3-ylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31007266
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007266 1 g
30998778 250 mg
30992823 5 g
31005566 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31007266 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD126121g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzofuran-3-ylacetonitrile
CAS 52407-43-9
Formule moléculaire C10H7NO
Numéro MDL MFCD02183555
Quantité 1 g
SMILES N#CCC1=COC2=C1C=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Pourcentage de pureté 98%