Learn More
1-benzofurane-5-amine 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10595534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10595534 5 g Flacon en verre ambré 5g
10248333 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10094023 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10595534 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC07114DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 58546-89-7
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Clé InChI GMOLCSICTCPZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-5-amine, 5-benzofuranamine, 5-aminobenzo b furan, 5-aminobenzofuran, benzo b furan-5-amine, benzo b furan-5-ylamine, benzofuran-5-ylamine
CID PubChem 1477152
Nom IUPAC 1-benzofurane-5-amine
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzofuran-5-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 97%