Learn More
1-Acide benzofurane-5-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10481674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10481674 5 g Flacon en verre ambré -
10417422 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10099231 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10481674 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC07101DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 90721-27-0
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD01006742
Clé InChI GTWXSZIQNTUNKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-5-carboxylic acid, 5-benzofurancarboxylic acid, benzo b furan-5-carboxylic acid, 1-benzofunan-5-carboxylic acid, benzofurane-5-carboxylic acid, 4ctj, pubchem7018, 5-benzofuran carboxylic, rarechem al be 1369, 5-benzofurancarboxylicacid
CID PubChem 595656
Nom IUPAC acide 1-benzofurane-5-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzofuran-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 97%