Learn More
1-benzofuran-5-ylméthanol, Thermo Scientific™
Code produit 10056012
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10056012 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10670135 1 g Flacon en verre ambré 1g
10285164 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10056012 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC07109CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 31823-05-9
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Numéro MDL MFCD04115373
Clé InChI XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
CID PubChem 2795179
Nom IUPAC 1-benzofurane-5-ylméthanol
SMILES OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzofuran-5-ylmethanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 97%