Learn More
1-benzothiophén-2-ylméthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10427612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10427612 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10427612 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12213DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophen-2-ylmethylamine
CAS 6314-43-8
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H9NS
Numéro MDL MFCD00965305
Quantité 1 g
Synonyme benzo b thiophen-2-ylmethanamine, 1-benzothiophen-2-ylmethylamine, benzo b thiophene-2-methanamine, c-benzo b thiophen-2-yl-methylamine, benzo b thiophen-2-ylmethylamine, 2-aminomethyl benzo b thiophene, 1-benzothiophene-2-yl methylamine, 1-1-benzothiophen-2-yl methanamine, benzo b thiophene-2-methylamine
Clé InChI WKYFWFHTABURGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)CN
Nom IUPAC 1-benzothiophen-2-ylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 163.238
CID PubChem 237074
Poids de la formule 163.24
Pourcentage de pureté 95%