Learn More
1-benzothiophén-3-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10581682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10581682 1 g 1g
10215224 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10581682 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12309DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 5381-24-8
Formule moléculaire C9H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 164.22
Numéro MDL MFCD02682007
Clé InChI UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene
CID PubChem 2776342
SMILES OCC1=CSC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophen-3-ylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC (1-benzothiophen-3-yl)methanol
Poids de la formule 164.23
Pourcentage de pureté 97%