Learn More
Chlorhydrate de 1-benzothiophen-3-ylméthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11340567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340567 5 g -
10723043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340567 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12313DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 55810-74-7
Formule moléculaire C9H10ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 199.696
Numéro MDL MFCD01566652
Clé InChI MIAPJPCDRSPNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine, chloride, 1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, 3-aminomethyl benzo b thiophene hydrochloride, benzo b thiophen-3-yl-methylamine hydrochloride salt, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 2776346
Nom IUPAC 1-benzothiophène-3-ylméthanamine ;chlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 199.7
Pourcentage de pureté 95%