Learn More
1-Benzothiophen-5-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10733433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10733433 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10304482 1 g Flacon en verre ambré 1g
10265744 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10733433 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24814CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 20532-28-9
Formule moléculaire C8H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 149.211
Clé InChI ZUPYTANKWDPRDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophen-5-amine, 5-aminobenzothiophene, 5-aminobenzo b thiophene, benzo b thiophen-5-ylamine, 5-aminothionaphthene, benzothiophen-5-amine, 1-benzothien-5-ylamine, 5-amino-benzo b thiophene, benzo b thiophene-5-ylamine
CID PubChem 288032
Nom IUPAC 1-benzothiophène-5-amine
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophen-5-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 149.22
Pourcentage de pureté 97%