Learn More
Isocyanate de 1-benzothiophène-5-yle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10771114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10771114 250 mg 250mg
10196252 1 g 1g
10788245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10771114 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24806CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 239097-78-0
Formule moléculaire C9H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 175.205
Clé InChI GWLZJAWTWVSHCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzothiophen-5-yl isocyanate, 1-benzothiophen-5-ylisocyanate, benzo b thiophen-5-isocyanate, 5-isocyanato-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-isocyanato
CID PubChem 7060535
Nom IUPAC 5-isocyanato-1-benzothiophène
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophen-5-yl isocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 175.21
Pourcentage de pureté 97%