Learn More
1-benzothiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10772463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772463 1 g Flacon en verre ambré 1g
10304712 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10772463 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12204DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3541-37-5
Formule moléculaire C9H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 162.21
Numéro MDL MFCD01075041
Clé InChI NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
CID PubChem 736500
Nom IUPAC 1-benzothiophène-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Yes
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.21
Pourcentage de pureté 97%