Learn More
Chlorure de 1-benzothiophène-2-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10314662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10314662 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10314662 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12203CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 90001-64-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H5ClO2S2
Numéro MDL MFCD03659701
Quantité 250 mg
Synonyme benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, benzothiophene-2-sulfonyl chloride, pubchem10221, 2-benzothiophenesulfonyl chloride, benzo b thiophen-2-ylchlorosulfone, 1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, 1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride
Clé InChI FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de 1-benzothiophène-2-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 232.696
CID PubChem 2776333
Poids de la formule 232.71
Pourcentage de pureté 97%