Learn More
Chlorydrate de 1-benzothiophène-3-carboximidamidine hydraté, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10191012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10191012 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10191012 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12331EA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophene-3-carboximidamidine hydrochloride
CAS 465515-36-0
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C9H11ClN2OS
Numéro MDL MFCD03659730
Quantité 10 g
Synonyme 1-benzothiophene-3-carboximidamide hydrochloride, 1-benzothiophene-3-carboximidamidine hydrochloride, benzo b thiophene-3-carboxamidine, chloride
Clé InChI DCDNRDYUSJNDGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.Cl.NC(=N)C1=CSC2=CC=CC=C12
Nom IUPAC 1-benzothiophène-3-carboximidamide;hydrate;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 230.71
CID PubChem 2776350
Poids de la formule 212.7
Pourcentage de pureté 97%