Learn More
Acide 1-benzothiophène-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10009251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10009251 1 g Flacon en verre ambré 1g
10051664 5 g Flacon en verre ambré 5g
10051364 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10009251 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12301DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 5381-25-9
Formule moléculaire C9H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.205
Numéro MDL MFCD01846406
Clé InChI DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
CID PubChem 601280
Nom IUPAC Acide 1-benzothiophéne-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.21
Pourcentage de pureté 97%