Learn More
1-benzothiophène-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10542423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10542423 1 g Flacon en verre ambré 1g
10065972 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10132984 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10542423 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24804DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 10133-30-9
Formule moléculaire C9H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 162.21
Numéro MDL MFCD05663673
Clé InChI QHHRWAPVYHRAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-5-carbaldehyde, benzo b thiophene-5-carboxaldehyde, 5-formylbenzo b thiophene, 1-benzothiophene-5-carboxaldehyde, benzothiophene-5-carbaldehyde, 5-thionaphthenecarbaldehyde
CID PubChem 139097
Nom IUPAC 1-benzothiophène-5-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophene-5-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.21
Pourcentage de pureté 95%