Learn More
Acide 1-benzothiophène-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10792293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792293 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10099391 1 g Flacon en verre ambré 1g
10113174 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10792293 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC24801CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 2060-64-2
Formule moléculaire C9H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Numéro MDL MFCD04974042
Clé InChI SNBYTKLWZRHESA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-5-carboxylic acid, buttpark 98\04-76, pubchem20599, 5-carboxybenzo b thiophene, benzothiophene-5-carboxylic acid, benzo b thiophene-5-carboxylicacid, 1-benzo b thiophene-5-carboxylic acid
CID PubChem 2795444
Nom IUPAC Acide 1-benzothiophéne-5-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophene-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.21
Pourcentage de pureté 95%