Learn More
Acide 1-benzothiophène-7-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10397064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10397064 1 g Flacon en verre ambré 1g
10367304 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10397064 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29401DA
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 10134-98-2
Formule moléculaire C9H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.205
Clé InChI LJPSRTWIAXVPIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-7-carboxylic acid, benzo b thiophene-7-carboxylicacid, 7-carboxybenzo b thiophene, 1-benzo b thiophene-7-carboxylic acid
CID PubChem 14235073
Nom IUPAC Acide 1-benzothiophéne-7-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)SC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophene-7-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.21
Pourcentage de pureté 97%