Learn More
1-benzoylacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10569620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10569620 250 g Flacon en verre 250g
10427670 50 g Flacon en verre 50g
11984841 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10569620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105692500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 93-91-4 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-91-4
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00008786
Clé InChI CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
CID PubChem 7166
Nom IUPAC 1-phénylbutane-1,3-dione
SMILES CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzoylacetone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54°C to 58°C
Couleur Jaune
Densité 1.0900g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCH2COCH3
Quantité 250 g
Beilstein 07,68
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre cristalline