Learn More
1-benzoylpyrène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15187432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15187432 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15187432 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449310010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzoylpyrene
Point de fusion 127.0°C to 129.0°C
CAS 7376-03-6
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C10H11N2O3
Conditionnement Flacon en verre
Synonyme n-4-aminobenzoyl-beta-alanine, 3-4-amino-benzoylamino-propionic acid, 3-4-aminobenzamido propanoic acid, 4-aminobenzoyl-beta-alanine, unii-ab85ljq945, 3-4-aminobenzoyl amino propanoic acid, n-4-aminophenyl carbonyl-beta-alanine, 3-4-aminophenyl formamido propanoic acid, 3-4-aminophenyl carbonylamino propanoic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCC([O-])=O
Nom IUPAC 3-[(4-aminobenzoyl)amino]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 207.21
Quantité 1 g
CID PubChem 719629
Poids de la formule 306.36
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement