Läs mer
1-Benzyl-1,4,7,10-tétraazacyclododécane, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453487
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité unitSize
15453487 250 mg 250mg
11465930 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15453487 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H26525.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 112193-83-6 | C15H26N4 | 262.401 g/mol
Used as ligands for catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme ligands pour les catalyseurs.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Stocker sous gaz inerte sec. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112193-83-6
Formule moléculaire C15H26N4
Poids moléculaire (g/mol) 262.401
Numéro MDL MFCD09263310
Clé InChI FURLCQRFFWBENR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1-benzylcyclen, acmc-20aoy3, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1-phenylmethyl, n-benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane,min
CID PubChem 10084082
Nom IUPAC 1-benzyl-1,4,7,10-tétraaacyclododécane
SMILES C1CNCCN(CCNCCN1)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Point de fusion 84°C to 86°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 262.4
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.