Learn More
1'-Benzyl-1,4'-bipipéridine-4'-carbonitrile, TRC
Code produit 30330152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330152 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330152 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB232980250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1'-Benzyl-1,4'-bipiperidine-4'-carbonitrile
CAS 84254-97-7
Formule moléculaire C18H25N3
Quantité 250 mg
Synonyme 1'-(Phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carbonitrile
Formule InChI InChI=1S/C18H25N3/c19-16-18(21-11-5-2-6-12-21)9-13-20(14-10-18)15-17-7-3-1-4-8-17/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-15H2
SMILES N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)N3CCCCC3
Nom IUPAC 1-bencil-4-piperidin-1-ilpiperidina-4-carbonitrilo
Poids moléculaire (g/mol) 283.41
Poids de la formule 283.2048