Learn More
1'-Benzyl-1,4'-bipipéridine-4'-carboxamide-d10, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1'-Benzyl-1,4'-bipiperidine-4'-carboxamide-d10 |
| CAS | 1329616-19-4 |
| Formule moléculaire | C18H17D10N3O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-Benzyl-4-carbamoyl-4-piperidinopiperidine-d10, 1-Benzyl-4-piperidino-isonipecotamide-d10, 1'-(Phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carboxamide-d10 |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H27N3O/c19-17(22)18(21-11-5-2-6-12-21)9-13-20(14-10-18)15-16-7-3-1-4-8-16/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-15H2,(H2,19,22)/i2D2,5D2,6D2,11D2,12D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C2(CCN(Cc3ccccc3)CC2)C(=O)N |
| Nom IUPAC | 1-benzyl-4-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dedéc patientiopéridine-1-yl)pipéridine-4-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 311.49 |
| Poids de la formule | 311.2782 |