Learn More
1-benzyl-1H-indol-5-ylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10416862
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10416862 1 g Flacon en verre ambré 1g
10563232 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10416862 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00835DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 26807-73-8
Formule moléculaire C15H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 222.291
Numéro MDL MFCD03070173
Clé InChI UYDNPZLYDODKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-1h-indol-5-ylamine, 1-benzyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-benzylindole, n-benzyl-5-amino indole, 1-benzylindole-5-ylamine, 5-amino-1benzyl-1h-indole, 5-amino-1-benzyl-1h-indole, 1h-indol-5-amine,1-phenylmethyl
CID PubChem 2794624
Nom IUPAC 1-benzylindol-5-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2C=CC(=C3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-1H-indol-5-ylamine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.29
Pourcentage de pureté 97%