Learn More
chlorhydrate1-Benzyl-2-(méthylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbonylchloride, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10178394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10178394 5 g 5g
10117462 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10178394 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC28902DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 568577-86-6
Formule moléculaire C12H12Cl2N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 303.201
Numéro MDL MFCD04974045
Clé InChI AUZZRVMDIAHPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CID PubChem 2795486
Nom IUPAC Chlorure de 3-benzyl-2-méthylsulfanylimidazole-4-carbonyle ; Chlorhydrate
SMILES CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 303.21
Pourcentage de pureté 97%