Learn More
1-benzyl-2-pyrrolidinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10091770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10091770 25 g Flacon en verre 25g
10591591 100 g Flacon en verre -
10269593 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10091770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154120250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 5291-77-0 | C11H13NO | 175.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5291-77-0
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.23
Numéro MDL MFCD00003195
Clé InChI LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidone, 1-benzyl-2-pyrrolidone, n-benzylpyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, n-benzylpyrrolidone, 1-benzylpyrrolidone, n-benzylpyrrolidinone, acmc-1aste
CID PubChem 79176
Nom IUPAC 1-benzylpyrrolidine-2-one
SMILES C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-2-pyrrolidinone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5500 to 1.553
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.09
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide