Learn More
1-benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole, Thermo Scientific™
Code produit 10123314
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10123314 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10123314 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07858DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
CAS 106724-85-0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C9H7Br2N3
Quantité 1 g
Synonyme 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4-triazole, benzyldibromotriazole, acmc-1buio, 3,5-dibromo-1-benzyl-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4 triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl, 3,5-bis bromanyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
Clé InChI YXSNCHAOAYRKCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)Br
Nom IUPAC 1-benzyl-3,5-dibromo-1,2,4-triazole
Poids moléculaire (g/mol) 316.984
CID PubChem 1475046
Poids de la formule 316.98
Pourcentage de pureté 95%